Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 13 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les bouchons à vis de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 13 mm pour vos applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Marque: Thermo Scientific™ 6PSC13STS15W
49.65 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.08260kg
Description
Utilisez les bouchons à vis de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 13 mm, comme nos flacons à espace de tête à bouchon vissé en verre SureSTART de 4 ml (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons souples en polypropylène avec septa polyvalents en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur. Une option de septa pré-fendus est disponible pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation des échantillons.
Nos bouchons de niveau 2 de performance sont fabriqués et testés pour garantir un faible saignement, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses GC-MS et LC-MS courantes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécification
Blanc | |
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu | |
SureSTART niveau 2 | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
13 mm |
Polypropylène | |
45 shore | |
1,5 mm | |
Vis, niveau 2 | |
Flacons à vis 13-425 |