Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 13 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les bouchons à vis de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 13 mm pour vos applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Marque: Thermo Scientific™ 6ASC13-CTP
23.41 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
Utilisez les bouchons à vis de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 13 mm, comme nos flacons à espace de tête à bouchon vissé en verre SureSTART de 4 ml (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons souples en polypropylène avec septa polyvalents en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur. Une option de septa pré-fendus est disponible pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation des échantillons.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spécification
White | |
PE Foam/Beige PTFE | |
SureSTART Level 2 | |
Specification Certified | |
13 mm |
Polyurethane | |
75 Shore | |
1.5 mm | |
Screw Cap | |
Screw Thread Vial |