Learn More
Thermo Scientific™ Inserts en verre SureSTART™ pour flacons de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit. p-9625005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Conique avec PE Polyspring, Verre transparent, 0,25 mL, 100/paquet, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Type de base:
Base plate
Conique
Conique avec PE Polyspring
Conique avec point tiré
Precision Point Conical
Matériau:
Verre
Verre borosilicaté
Verre silanisé
Verre transparent
Verre transparent silanisé
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 ml
0,35 mL
0,45 mL
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
500/paquet
5 000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Utilisez les inserts en verre SureSTART™ de niveau de performance 3 dans des flacons de 2 ml à bouchon vissé, clipsé ou serti lorsque vous analysez de très petits échantillons (moins de 2 ml).
Utilisez les inserts Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau de performance 3 avec des flacons de 2 ml lors de l’analyse d’échantillons de < 2 ml pour maximiser le volume d’injection. Ces inserts en verre ont une petite capacité volumique totale de < 400 μl avec un volume résiduel minimum de 2 μl. Une fois placés et scellés à l’intérieur d’un flacon de 2 ml, les micro-échantillons peuvent être utilisés dans des plateaux d’échantillonneurs automatiques classiques. Choisissez parmi les formats d’inserts coniques Polyspring, coniques à point tiré ou à fond plat. Les inserts coniques sont plus efficaces avec des volumes résiduels de 2 à 4 μl. Ces inserts sont de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et répondre à toutes les exigences de pharmacopées en vigueur aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.
Caractéristiques
  • Utilisez des flacons à bouchon vissé de 9 mm, des flacons à bouchon clipsé de 11 mm ou des flacons à bouchon serti de 11 mm avec ces inserts
  • Scellez ces flacons avec des bouchons à vis de 9 mm ou des bouchons à sertir / clipser de 11 mm et les septa correspondants en fonction du type de flacon que vous utilisez
Inserts de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Les inserts coniques Polyspring utilisent un ressort en polyéthylène pour centrer le fond de l’insert et amortir le contact de l’aiguille
  • Les inserts à fond plat peuvent contenir un volume d’échantillon plus important que les inserts coniques Polyspring ou à point tiré.
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments à haute résolution et précision de masse
Certifiés conformes aux spécifications
  • Les dimensions de tous les inserts Thermo Scientific SureSTART sont vérifiées
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
Couleur Clear
Matériau Verre transparent
Taille (métrique) de l’ouverture 6 mm
Volume (métrique) résiduel 4 μl
Type de base Conique avec PE Polyspring
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 0,3 mL
Hauteur (métrique) 30 mm
Quantité 100/paquet
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Insert en verre pour flacons de 2 ml, niveau 3
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
À utiliser avec (équipement) Vials (Level 3, 2 mL)
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts en verre SureSTART™ pour flacons de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3 >