Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis MSCERT SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis MSCERT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
94.68€ - 116.95€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Volume (métrique) | 2 mL |
Comprend | 100 flacons et bouchons |
Code produit | Marque | Matériau | Type de bouchon | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type de bouchon | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17373993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK534W |
Verre transparent | Vis (AVCS™), niveau 3 | Silicone bleu / PTFE transparent |
94.68€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17383993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK535W |
Verre ambré | Vis (AVCS™), niveau 3 | Silicone bleu / PTFE transparent |
100.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17393993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK540W |
Verre transparent | Vis (AVCS™), niveau 3 | Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu |
98.02€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17304003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK541W |
Verre ambré | Vis (AVCS™), niveau 3 | Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu |
102.47€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17314003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK601W |
Verre transparent | Vis, niveau 3 | Silicone blanc / PTFE beige ; pré-fendu, greffé |
113.61€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17324003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK611W |
Verre ambré | Vis, niveau 3 | Silicone blanc / PTFE beige ; pré-fendu, greffé |
116.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17334003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK641W |
Verre transparent | Vis, niveau 3 | Silicone blanc / PTFE beige ; pré-fendu, greffé |
111.38€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17344003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK651W |
Verre ambré | Vis, niveau 3 | Silicone blanc / PTFE beige ; pré-fendu, greffé |
116.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis MSCERT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
MSCERT (kits uniquement)
Kits certifiés hautes performances pour les analyses par spectrométrie de masse de routine.
Nos kits MSCERT sont testés par LC-MS et GC-MS pour garantir l’absence de substances extractibles, lixiviables ou d’agents de fabrication résiduels dans le flacon qui pourraient générer des pics chromatographiques parasites et interférer avec vos résultats. Ils sont également testés et certifiés pour un maximum de 15 spécifications physiques critiques afin de prévenir les problèmes techniques / de performances. Les clients reçoivent les résultats des tests et le certificat d’analyse dans la boîte du kit. Recommandés pour une faible adsorption.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
100 flacons et bouchons | |
55 shore | |
2 mL | |
32 mm | |
MSCERT | |
9 mm | |
9 mm |
6 mm | |
2 mL | |
9 mm | |
SureSTART niveau 3 | |
Polypropylène | |
1 mm | |
Kit de flacons et bouchons MSCERT, niveau 3 | |
Oui |