Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
41.21€ - 407.00€
Spécification
Certifiés Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal™
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Code-barres Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Code-barres Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
15182699
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-P105
2 000 μl No Barcode 5
41.21€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16562050
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-P105B
2 000 μl Code-barres inclus 5 Plates
46.78€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15192699
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-P135
2 000 μl No Barcode 50 Plates
340.83€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16419405
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-P135B
2 000 μl Code-barres inclus 50 Plates
407.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Performance Level 1 Plates – for Everyday Analysis
  • Ideal for non-regulated labs that use water and polar solvents
  • Commodity plates, seals, tapes
  • GC tested
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for biopharmaceutical applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors
  • Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, and ELSD
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Spécification
Spécification
Specification Certified, GC/MS Tested
WebSeal™
Polypropylène
50 à 1 900 μl
Sans revêtement
En forme de V
8 x 12
Clear
96
Non stérile
2 000 μl
-80°C to 121°C