Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir de suspension
Le portoir de suspension Hettich Lab Technology™ s’adapte à un rotor libre et peut accueillir une variété de godets et / ou de tubes.
Marque:  Hettich Lab Technology™ 1366
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10049430
  • 87.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Disponible en plusieurs configurations
  • Configurations capables de prendre en charge un grand nombre de charges de travail de centrifugeuse personnalisées
Spécification
Spécification
Rotor libre à suspension 1624, adaptateurs 5277, 1357, 1327, 1326
Portoir de suspension libre