Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir de suspension
Le portoir de suspension Hettich Lab Technology™ s’adapte à un rotor libre et peut accueillir une variété de godets et / ou de tubes.
Marque:  Hettich Lab Technology™ 5092
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10117010
  • 216.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-07-2024
Description
  • Disponible en plusieurs configurations
  • Configurations capables de prendre en charge un grand nombre de charges de travail de centrifugeuse personnalisées
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Spécification
Rotor libre à suspension 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Suspension
Portoir de suspension libre