Learn More
Brannan™ Thermomètre mural en bois
Thermomètre mural en bois, respectueux de l’environnement, utilisant du bois provenant de sources durables
Marque: Brannan™ 14/215/3
Informations supplémentaires : Poids : 0.04850kg
Description
- Thermomètre mural en bois durable
- Conditionnement entièrement recyclable, d’origine durable
- Adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur*
- Échelle de température en degrés Celsius et Fahrenheit facile à lire
- Fabriqué au Royaume-Uni
- *À l’extérieur, installez le thermomètre dans un endroit protégé
Spécification
Mesurez la température intérieure ou extérieure | |
0,8 cm | |
Verre | |
Kérosène | |
120°F | |
0°F | |
0°F à 120°F | |
Non | |
1°C/2°F | |
6 cm |
0,31 in | |
15 cm | |
14 / 215 / 3 | |
48,5 g | |
50°C | |
-20°F | |
-20°C à +50°C | |
±1,0°C à 10°C | |
Celsius et Fahrenheit |