Learn More
SVIP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15736811 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15736811 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15736811 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur PA558938
SVIP Polyclonal Antibody
SVIP Polyclonal Antibody for IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SVIP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression SVIP
Numéro d’ordre du gène Q8NHG7
Alias de gène small VCP interacting protein; small VCP/p97-interacting protein; SVIP
Symboles de gène(s) SVIP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human SVIP. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97552).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 258010
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG