Learn More
Bagues de serrage SVL™ pour joints glissants
En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Les bagues d’étanchéité SVL™ pour joints glissants facilitent l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™. Disponibles dans de nombreuses tailles pour être utilisées avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Marque:  SVL 701-19
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 10635905
  • 210.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Bagues d’étanchéité conçues pour fournir un joint coulissant
  • Idéale pour l’insertion de thermomètres et de tubulures en verre, etc. dans un système SVL™
  • Anneaux d’étanchéité en caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une protection contre l’érosion chimique
  • Grand choix de tailles pour une utilisation avec une tubulure de 4,0 à 32,8 mm.
Spécification
Spécification
Pour tubulures de dia. ext. de / de 4,0 à 4,4mm
Bague d’étanchéité
Corps en verre 721-02
Joints Torion et joints glissants
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE
15