Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Marque: 3M™ 7000030302
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.48500kg
Description
- Le bouillon Letheen en flacon est prêt à l’emploi pour la recherche de pathogènes dans les échantillons environnementaux.
- L’écouvillon atteint les coins et les zones difficiles pour une précision accrue.
- La conception pratique permet d’améliorer la cohérence de l’échantillonnage, sur le plan technologique et industriel.
- Les flacons disposent d’un espace de tête suffisant pour l’ajout d’échantillons et le vortex.
- Écouvillon et flacon autonomes pour une productivité et une efficacité accrues.
Spécification
Bouillon Letheen de 5 ml | |
100/boîte. | |
Écouvillon |