Learn More
Thermo Scientific™ Human Syk, GST Tag Recombinant Protein
624.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003168 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 100.1 kDa |
Alias de gène | SYK |
Famille des kinases | SYK Kinase Family |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11563587
|
Thermo Scientific™
PV3857 |
10μg |
624.00€
10µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105722
|
Thermo Scientific™
PV4089 |
1 mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spleen tyrosine kinase (SYK), along with ZAP70, are cytoplasmic tyrosine kinases that are viewed as potential druge targets for allergic disorders and autoimmune diseases. SYK may also play a role in cancer.Spécification
NP_003168 | |
100.1 kDa | |
SYK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
SYK | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic |