Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques Synergy HTX multimode, IVD
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque: Agilent BioTek S1LA-SI
Description
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3. Sa conception unique à double optique offre des performances supérieures pour l’absorbance UV-Visible, la fluorescence, la luminescence et les flux de travail AlphaScreen / AlphaLISA
Avec l’incubation et l’agitation, ainsi qu’un module d’injection de réactifs double, le système répondra à toutes vos exigences en matière de dosage, aujourd’hui et à l’avenir. Synergy HTX est contrôlé par le logiciel Gen5, facile à utiliser mais puissant, pour la collecte, l’analyse, l’exportation et le rapport des données.
Spécification
200 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers | |
Incubation dans 4 zones à 50°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C) | |
Linéaire, orbitale | |
10 in | |
25,4 cm | |
S1LA | |
Lecteur de microplaques multimode | |
100/240 V | |
18 kg | |
40,6 cm | |
Photodiode, PMT | |
Flash au xénon, Halogène au tungstène (détection alpha / intensité de fluorescence) |
Absorbance : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 ; distribution : ± 1 μl ou 2 % | |
38 cm | |
15 in | |
96 puits : 31 s, 384 puits : 80 s | |
Absorbance : Densité optique 0 à 4 ; intensité / luminescence de fluorescence : > 6 décades | |
50/60 Hz | |
Absorbance, incubation, agitation | |
2 pompes à seringues | |
2 | |
40 lb | |
16 in | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits |