Learn More
Novex™ Bloc synthétique (10X)
Bloc synthétique (10X)
Marque: Novex™ PA017
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
Le bloc synthétique 10x de Invitrogen’ est un agent de blocage non protéique à base de polymère concentré. Cet agent de blocage facile à utiliser a été optimisé pour être utilisé avec les microarrays de protéines humaines ProtoArray de Invitrogen’ et permet des dosages et un rapport signal / bruit de fond optimaux. Réactif suffisant pour traiter 10 réseaux.Spécification
Bloc synthétique (10X), 75 ml, 1 flacon, réactif de blocage/suppression de fond, température ambiante, réactif suffisant pour le traitement de 10 matrices, pour les analyses et les dosages protéiques | |
1 flacon | |
Agent bloquant 10x de 75 ml | |
Température ambiante |
Bloc synthétique | |
Dosage et analyse des protéines | |
10X | |
6,9 non dilué, 7,44 dilué 1:10 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.