Learn More
Eau de mer synthétique pour ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Code produit. 16090420
Click to view available options
Quantité:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Conditionnement:
10 pièces
300mL
500mL
5L
Code produit. 16090420
Marque: Paragon Scientific SSWS500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Un réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme pour une utilisation dans ASTM D665 / IP135, la méthode d'essai standard pour prévenir les rouillages caractéristiques de l'huile minérale inhibiée en présence d'eau.
  • Réactif analytique synthétique pour l'eau de mer fabriqué conformément à la norme ASTM D665 / IP135 .
  • Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
  • Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
  • Conditionné dans un emballage pratique en boîtes à dose unique ou multidoses.
  • Économique et gain de temps
  • Certificat de fabrication et MSDS inclus
  • Durée de conservation de 12 mois
Specifica
Certifications/Conformité ASTM 665, IP 135
Quantité 500 ml
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato