Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight ChemSealtrade; série 1000
Avec une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
146.00€ - 228.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 0,7 mm |
Type de produit | Aiguille pour seringue |
Pression max. | 13,8 bar |
Température max. (métrique) | 115deg;C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11562405
|
Hamilton™
203540 |
1 ml |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11532515
|
Hamilton™
203545 |
2,5 ml |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11540182
|
Hamilton™
203550 |
5 ml |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulli La pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon /lili Utile avec des échantillons hétérogènes, car il réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston /lili Gaz stérilisable /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
Aiguille pour seringue | |
115deg;C | |
ChemSeal |
0,7 mm | |
13,8 bar | |
1/boîte |