Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight ChemSealtrade; série 1000
Avec une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
Marque: Hamilton™ 203545
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
ulli La pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon /lili Utile avec des échantillons hétérogènes, car il réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston /lili Gaz stérilisable /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
Aiguille pour seringue | |
115deg;C | |
1/boîte | |
ChemSeal |
0,7 mm | |
13,8 bar | |
1002 | |
2,5 ml |