Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments en PTFE standard série 1000, sans aiguilles
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
Marque: Hamilton™ 81322
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- La durée de vie de la seringue est exceptionnelle lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les lecteurs de seringues de précision Hamilton™
- Garantit la précision de manipulation des liquides
- Étanche aux gaz pour des performances sans fuite
Spécification
Non autoclavable | |
Aiguille pour seringue | |
50°C | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
10,3 mm | |
13,8 bar | |
1001 | |
1 ml |