Learn More
SGE™ Seringues avec vannes
Prééquipées d’une aiguille et d’une vanne amovibles ou d’une vanne Luer-Lock
169.00€ - 595.00€
Spezifikation
À utiliser avec (application) | Pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection |
---|---|
Type de produit | Seringue |
Produktcode | Marke | Volume (métrique) | Matériau | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volume (métrique) | Matériau | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15258493
|
SGE™
007279 |
500 μl | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11991134
|
SGE™
009670 |
50 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12737007
|
SGE™
008560 |
2,5 ml | Borosilicate Glass |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12727007
|
SGE™
008510 |
2,5 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11981134
|
SGE™
009472 |
25 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11961134
|
SGE™
008770 |
5 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11913604
|
SGE™
008110 |
1 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10053652
|
SGE™
009770 |
100 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10713174
|
SGE™
008970 |
10 ml | Verre borosilicaté, PTFE (piston) |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Beschreibung
- Faible report de seringues
- Réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques
- Récupération accrue des analytes
- Idéales pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection
- Matériau : Verre borosilicaté, piston en PTFE (étanche au gaz)
Avec aiguille amovible
- Longueur de l’aiguille : 50 mm (2 po)
- Jauge : 23
- Diamètre externe : 0,63mm
- Diamètre intérieur : 0,2mm
- Pointe conique
Spezifikation
Pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection | |
Seringue |