Learn More
Syt7, Mouse anti-Mouse, PCP, Clone: S275-14, Abnova™
Code produit 16200420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16200420 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16200420 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB18397.100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Spécification
Antigène Syt7
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S275-14
Conjugué PerCP
Dilution Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
Expression synaptotagmin VII
Alias de gène AI851541/B230112P13Rik
Symboles de gène(s) Syt7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein corresponding to amino acids 150-239 at cytoplasmic C2A domain of mouse Syt7.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54525
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b