Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Serpillère à franges compacte grande surface avec housses
Marque:  Micronova™ T20-14
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13157686
  • 10006.22€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Description
Les housses de serpillières à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont des éponges arrondies et recouvertes munies de clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° afin de glisser facilement le long des murs et des parois souples, et de nettoyer les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Les serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse plus épaisse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
  • Housses T-Mop avec attaches à clipser disponibles dans différents tissus
  • Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
  • Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
  • S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
  • Options de tissu disponibles :
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • La microfibre —80 % polyester, 20 % polyamide est très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
    • Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
  • Pour une utilisation avec l’adaptateur TMop™ pivotant à 180°
  • Longueurs de 10, 14 et 18 pouces disponibles
  • TMC6-14 - housse élastique à une épaisseur, option économique pour les surfaces plus petites
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
Blanc
Non stérile
Autoclavables
2,5 in
Non
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Housses pour serpillères à franges
14,5 in
36,8 cm
6,4 cm
Produits chimiques
12/boîte
Poignées séries QDT-14 et SSU
MegaTex, polyamide non-tissé, polyamide non-tissé
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Adaptateur et manche non inclus