Learn More
GeneBLAzer™ Cellules T-Rex™-G2A-NFAT-bla FreeStyle™ 293F
Les cellules GeneBLAzer™ T-Rex™-G2A-NFAT-bla FreeStyle™ 293F contiennent la GPR132 humaine.
Marque: GeneBLAzer™ K1749
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Symbole de gène(s) : G2A
- Numéro d’accès : NM_013345
- État de la population : Origine de clones à cellule unique
- Les cellules NFAT-bla Freestyle HEK 293F CellSensor™ (n° de réf K1725) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse NFAT.
- Les cellules G2A-NFAT-bla Freestyle HEK 293F T-REx™ GeneBLAzer™ sont validées de manière fonctionnelle pour les concentrations en Z’ et en CE50 de dDAVP. De plus, les cellules G2A-NFAT-bla Freestyle HEK 293F T-REx™ GeneBLAzer™ ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables. Ces données se trouvent dans le Résumé des performances de dosage et de validation.
- G2A est un GPCR orphelin. Au moment de la surexpression, G2A est constitutivement actif. Il s’agit d’un dosage pour le GPCR orphelin basé sur l’activité constitutive. Pour utiliser le dosage permettant de détecter les agonistes inversés, des quantités élevées de doxycycline doivent être ajoutées. Pour utiliser le dosage permettant de détecter les agonistes, de faibles quantités de doxycycline doivent être ajoutées.
Spécification
Doit être stocké dans de l’azote liquide immédiatement après réception | |
GPCR | |
2 x 106 cellules |
Fluorescent | |
Cellules GeneBLAzer™ TREx™-G2A-NFAT-bla Freestyle293F, protocole de dosage GeneBLAzer™ TREx™-G2A-NFAT-bla Freestyle293F, certificat d’analyse | |
Division cellulaire |