Learn More
GVS T200 Masque respiratoire avec cagoule intégrale et joint facial interne
Code produit 18489655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18489655 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18489655 Fournisseur GVS Code fournisseur 1720032CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    293.10€ / 1 pièces
    Économisez 23.90€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le T200 Le respirateur offre une excellente protection aux personnes travaillant dans le secteur de la santé, les services d'urgence médicale et d'autres environnements médicaux. Très léger et confortable pour mieux protéger l'utilisateur. Il offre un large champ de vision pour faciliter votre travail.
Le T200 Le respirateur offre une excellente protection aux personnes travaillant dans le secteur de la santé, les services d'urgence médicale et d'autres environnements médicaux.
  • Très léger et confortable pour mieux protéger l'utilisateur. Il offre un large champ de vision pour faciliter votre travail.
  • Réglages multiples pour s'adapter à un large éventail d'utilisateurs.
  • Certifié conforme aux normes EN 12941 1998 +A2:2008 et EN 166 2001 1 F 3.
  • Comprend : cagoule complète avec joint facial interne, conduit d'air et faisceau de câbles de la tête, 04-831 PX5™ tube respiratoire
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Système PAPR avec cape cervicale et casque
Dimensions Taille unique