Learn More
GVS T200 Appareil respiratoire et harnais de tête
Description
Le RPB T200 permet de travailler dans un environnement exempt de risques respiratoires et d'inconfort grâce à sa conception ergonomique.
- Très léger et confortable pour mieux protéger l'utilisateur. Il offre un large champ de vision pour faciliter votre travail.
- Réglages multiples pour s'adapter à un large éventail d'utilisateurs.
- Certifié conforme aux normes EN 12941:1998 + A2:2008 (TH3) et EN 166:2001-1F3
- Comprend : Tychem Joint facial 2000, ensemble harnais de tête, PX5™ tube respiratoire
- À utiliser avec un appareil respiratoire à ventilation assistée (PAPR) PX5™
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Système PAPR avec cape cervicale et casque |
| Dimensions | Taille unique |