missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TADA3L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13481717
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13481717 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13481717 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA527591

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: TADA3L tansfected 293T cell. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Xenopus laevis (90%), Pig (100%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (99%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Many DNA-binding transcriptional activator proteins enhance the initiation rate of RNA polymerase II-mediated gene transcription by interacting functionally with the general transcription machinery bound at the basal promoter. Adaptor proteins are usually required for this activation, possibly to acetylate and destabilize nucleosomes, thereby relieving chromatin constraints at the promoter. The protein encoded by this gene is a transcriptional activator adaptor and has been found to be part of the PCAF histone acetylase complex. In addition, it associates with the tumor suppressor protein p53 and is required for full activity of p53 and p53-mediated apoptosis. At least four alternatively spliced variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TADA3L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 9.46 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression TADA3
Numéro d’ordre du gène O75528
Alias de gène 1110004B19Rik; ADA3; ADA3 homolog; ADA3-like protein; AI987856; alteration/deficiency in activation 3; fa03f04; FLJ20221; FLJ21329; hADA3; mADA3; NGG1; STAF54; Tada3; Tada3l; Transcriptional adapter 3; transcriptional adapter 3-like; transcriptional adaptor 3; transcriptional adaptor 3 (NGG1 homolog, yeast)-like; transcriptional adaptor 3-like isoform b; Unknown (protein for MGC:133915); wu:fa03f04; zgc:63596
Symboles de gène(s) TADA3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human TADA3L. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10474
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.