Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 50X, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
Description
Tris-Acetate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test de passage, filtré par un filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Acetate-EDTA |
| Note relative au nom | 50X Solution |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Notes de qualité de la pureté | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Conditionnement | Poly CUBE |
| Protéase | Protease free |
| Afficher plus |