Learn More
Brady™ Tamper-evident Inspection Date Labels
Inspection date labels can be used wherever a frequent and regular inspection of machinery and equipment is required.
23.65€ - 24.60€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
Finition | Satin |
Matériau | Polyoléfine |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15888801
|
Brady™
834139 |
Blanc sur bleu | 2022 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15898801
|
Brady™
834143 |
Blanc sur violet | 2023 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- For indication of inspection dates, such as on fire extinguishers
- Simply mark label with hole punch and apply wherever you need it
- Use the yearly color system to easily identify when your equipment was last inspected
- Tamper-evident labels show evidence of unauthorized removal
Spécification
Non autoclavable | |
Satin | |
Non stérile | |
104 | |
Rond | |
0,076 mm |
Caoutchouc permanent | |
Polyoléfine | |
Étiquetage des stocks et d’inspection, identification générale, identification des mesures de sécurité | |
104 étiquettes | |
-70°C à +80°C | |
10 mm |