Learn More
Acide tannique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tannic acid |
| Point de fusion | 218,0°C |
| Couleur | Marron |
| Merck Index | 15, 9184 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :250 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le glycérol, l’éthanol et l’acétone ;, pratiquement insoluble dans le benzène, le CHCl3, le diéthyl e, l’éther, l’éther de pétrole, Cs2, ccl4, hexane ;, légèrement soluble dans l’éthanol anhydre. |
| Poids de la formule | 1701.23 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 198°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction