Learn More
Acide tannique, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15651540 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
500 g
1kg
25kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
6 pièces
Code produit. 15651540
Marque: Honeywell-Fluka 16201100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de USP, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of USP
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Informations sur la solubilité Soluble dans l’acétone, l’alcool, l’eau 1 gm/0,35 ml, le glycérol 1 gm/1 ml (chaud).Insoluble dans le disulfure de carbone, le chloroforme, l’éther diéthylique, le tétrachlorure de carbone, l’éther de pétrole, le benzène, l’hexane.Légèrement soluble dans l‘alcool déshydraté.
Poids de la formule 1701.2g/mol
Qualité puriss.
Quantité 100 g
Point d’éclair 199°C (390,2°F)
Température d’allumage 980°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage ≤ 0,1 % (sous forme de SO4)