Learn More
MP Biomedicals™ Taq ADN polymérase Taq sans détergent
Ne contient pas de détergent ni de BSA. MP Biomedicals Taq ADN polymérase sans détergent est une enzyme spécialisée et thermostable. Le tampon d’incubation (tampon XD) permet d’obtenir des résultats optimaux pour les chercheurs travaillant avec du matériel végétal ou du bœuf ou utilisant d’autres DHPLC.
Marque: MP Biomedicals™ 11EPTQX925
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Contient une enzyme thermostable spécialisée isolée de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. La forme recombinante de cette enzyme est exprimée en E. coli.
- Catalyse l’incorporation de dNTP dépendante des modèles d’ADN et d’amorces d’oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires
- Affiche à la fois 5' à 3' activités de la polymérase et de l’exonucléase
- Utilisé pour la réaction en chaîne de l’ADN polymérase (PCR) afin d’amplifier les séquences d’ADN
- D’autres applications incluent la RT-PCR, le séquençage d’ADN et le marquage de l’ADN
Spécification
Congelation à minus;20deg;C | |
Liquide | |
10 × 250 unités | |
La Taq ADN polymérase est une ADN polymérase thermostable qui est utilisée pour la réaction en chaîne de l’ADN polymérase (PCR) afin d’amplifier les séquences d’ADN. D’autres applications incluent la RT-PCR, le séquençage d’ADN et le marquage de l’ADN., RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling |