Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Cell Cycle Control of Chromosome Replication, Fast 96-well
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
Marque: Applied Biosystems™ 4418761
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- La plaque à 96 puits pour le contrôle du cycle cellulaire humain de la réplication de chromosomes TaqMan™ Array contient :
- 44 Dosages sur les gènes associés au contrôle du cycle cellulaire de la réplication de chromosomes
- 4 dosages sur les gènes de contrôle endogènes candidats
- Tous les dosages sont plaqués en double
Spécification
Plaque Array | |
Humaine | |
Séché | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Cycle et prolifération cellulaires, réparation et réplication de l’ADN, voie(s) liée(s) à la biomasse, oncologie |
Plaque à 96 matrices | |
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul | |
FAM | |
Rapide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.