Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human WNT Pathway, Fast 96-well
TaqMan™ Array, voie des gènes WNT humains, 96 puits Fast
Marque: Applied Biosystems™ 4418745
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages de la plaque de voie de fWNT humaine à 96 puits TaqMan™ Array cible les gènes de la famille WNT de protéines de signalisation cellule-cellule. En outre, les modificateurs de la signalisation WNT, y compris les membres de la famille GPCR frizzled, de la famille des échevelés et de la famille liée aux frizzled sécrétées, sont inclus. D’autres gènes associés à WNT impliqués dans la régulation des gènes WNT et de leurs cibles, la transduction des signaux, l’embryogenèse et le cancer sont également présents dans le panel.Spécification
Plaque Array | |
Humaine | |
Séché | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Immunologie, apoptose, voie(s) reliée(s) aux biomarqueurs, développement, matrice extracellulaire et adhésion de cellules, oncologie |
Plaque à 96 matrices | |
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul | |
FAM | |
Rapide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.