Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix environnemental TaqMan™ 2.0
Le Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2,0 offre une détection précise des agents pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs.
Marque:  Applied Biosystems™ 4398044
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 10085544
  • 3290.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 28-11-2023
Description
Le mélange maître environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2.0 offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs. Utilisez ce mélange maître pour analyser des échantillons environnementaux, alimentaires et d’autres échantillons complexes.
  • Conçu sur mesure pour des expériences de PCR quantitative en temps réel.
  • Sensibilité inégalée pour les applications complexes, la détection de cibles en faible nombre de copies et la PCR multiplex.
  • Comprend la détection d’agents pathogènes et la quantification de charge virale ⁄ bactérienne.
  • Détection sensible pour la quantification fiable de cibles génétiques abondantes et limitées.
  • Mélange stable pour une manipulation à haut débit.
  • À la réception, conserver entre -15° et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière.
  • Après la première utilisation, conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
Formulation optimisée pour des performances inégalées
Le Master Mix environnemental TaqMan 2.0 est un mélange 2X pratique pour la quantification des cibles, comprenant les éléments suivants :
  • ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pure), une ADN polymérase hautement purifiée pour une meilleure détection des cibles bactériennes. Cette enzyme à démarrage à chaud est inactive à température ambiante. Les réactions peuvent donc être préparées sur la paillasse. L’enzyme est activée lors d’un cyclage thermique.
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour une analyse précise des données.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
Ce Master Mix TaqMan™ Environmental 2.0 est un mélange 2X pratique dans 4 flacons de 5 ml qui comprend : ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pur) et référence interne passive basée sur un colorant ROX exclusif pour une analyse précise des données.
À la réception, conserver entre -15 et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière. Après la première utilisation, conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
Flacon
ADN polymérase AmpliTaq Gold
Système 7000, Système 7300, Système 7500 Fast, Système 7500, Système 7900HT Fast, Système 7900HT, StepOne™, mode standard
TaqMan™
UP (Ultra Pure)
Expression génétique, Génotypage, Détection d’agents pathogènes, Détection des virus
Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Échantillons environnementaux, nourriture
Amorce-sonde
qPCR
Étalon
ROX (pré-mélangé)
Master Mix de qPCR
800 réactions
2X
800 réactions
20 mL