Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix, sans ROX
Le mélange TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix est optimisé pour assurer une détection rapide de faibles concentrations de micro-organismes, même en présence d’inhibiteurs de la PCR. Ne contient pas de référence passive, recommandé pour une utilisation avec des dosages utilisant le colorant JUN ou pour un multiplexage d’ordre supérieur (> trois cibles).
Marque: Applied Biosystems™ A52704
462.68 EUR valable jusqu'au 2025-09-26
Utilisez le code promo "24113" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Description
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
- Le mélange TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix est optimisé pour assurer une détection rapide de faibles concentrations de micro-organismes, même en présence d’inhibiteurs de la PCR
- Ne contient pas de référence passive et est recommandé pour une utilisation avec des dosages utilisant le colorant JUN (ou une longueur d’onde d’émission similaire), ou pour un multiplexage d’ordre supérieur (> trois cibles)
- Détection homogène de faibles concentrations de marqueurs bactériens, fongiques, de mammifères, d’ADN viral et de résistance aux antibiotiques
- Tolère les inhibiteurs de la PCR généralement présents dans les applications biopharmaceutiques, de diagnostic moléculaire et de recherche utilisant des échantillons purifiés et des lysats bruts
- Une gamme dynamique étendue (jusqu’à 8 logs) permet une détection précise dans les échantillons présentant des concentrations faibles comme élevées
- La gamme dynamique dépend du dosage et de la concentration du modèle dans l’échantillon, ainsi que de la composition du mélange Master Mix (les résultats individuels peuvent varier)
- La fonctionnalité de tous les lots est testée afin de garantir une reproductibilité interlots pour la cohérence du cycle seuil (Ct) et de la gamme dynamique dans une grande variété de dosages
- Fabriqué dans une installation certifiée conforme à la norme ISO 13485 et homologuée par la FDA, qui respecte les principes des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)

Spécification
Contient 2 mélanges TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, comprenant : • ADN polymérase AmpliTaq Fast pour démarrage à chaud • Uracile ADN glycosylase (UDG) thermolabile • dNTP (avec dUTP) • Tampon optimisé À conserver entre 2 et 8°C. |
|
qPCR | |
Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex | |
Aucun | |
1 x 5 mL | |
500 réactions (20 μl) | |
Détection des micro-organismes par PCR en temps réel (qPCR) | |
ADN | |
dUTP, UNG/UDG |
Primer-probe | |
Rapide ou standard | |
Up to 4-plex | |
TaqPath™ | |
Down to 1 copy | |
cDNA or gDNA only | |
72 hr., Assembled Reaction | |
1 x 5 ml | |
Very High |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
Liberté d'expression
Laissez vos gènes s'exprimer avec des mélanges maîtres de qPCR conçus pour les grands enjeux scientifiques.Code promotionnel: 24076Expire: 2025-09-30
Jours
6Heures
22Minutes
56Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Achetez 3 produits identiques et payez-en 2
Offre à durée limitée sur les produits essentiels pour les sciences de la vieCode promotionnel: 24113Expire: 2025-09-26
Jours
2Heures
22Minutes
56Secondes
30Nouvelle offre En savoir plus
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
For Laboratory Use