Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix
Code produit. 17666885 Tous les produits Applied Biosystems Produits
1 x 50 ml, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.55
Click to view available options
Volume:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 17666885
Marque: Applied Biosystems™ A52702
Le mélange TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix est optimisé pour assurer une détection rapide de faibles concentrations de micro-organismes, même en présence d’inhibiteurs de la PCR. Utilise le colorant ROX™ comme référence passive, est recommandé pour les réactions allant de 1 sonde (réactions uniplexes) à 3 sondes (réactions triplexes).
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
  • Le mélange TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix est optimisé pour assurer une détection rapide de faibles concentrations de micro-organismes, même en présence d’inhibiteurs de la PCR
  • Utilise le colorant ROX™ comme référence passive et est recommandé pour les réactions allant de 1 sonde (réactions uniplexes) à 3 sondes (réactions triplexes)
  • Détection homogène de faibles concentrations de marqueurs bactériens, fongiques, de mammifères, d’ADN viral et de résistance aux antibiotiques
  • Tolère les inhibiteurs de la PCR généralement présents dans les applications biopharmaceutiques, de diagnostic moléculaire et de recherche utilisant des échantillons purifiés et des lysats bruts
  • Une gamme dynamique étendue (jusqu’à 8 logs) permet une détection précise dans les échantillons présentant des concentrations faibles comme élevées
  • La gamme dynamique dépend du dosage et de la concentration du modèle dans l’échantillon, ainsi que de la composition du mélange Master Mix (les résultats individuels peuvent varier)
  • La fonctionnalité de tous les lots est testée afin de garantir une reproductibilité interlots pour la cohérence du cycle seuil (Ct) et de la gamme dynamique dans une grande variété de dosages
  • Fabriqué dans une installation certifiée conforme à la norme ISO 13485 et homologuée par la FDA, qui respecte les principes des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 2 mélanges TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, comprenant :
• ADN polymérase AmpliTaq Fast pour démarrage à chaud
• Uracile ADN glycosylase (UDG) thermolabile
• dNTP (avec dUTP)
• Colorant ROX (référence passive)
• Tampon optimisé
À conserver entre 2 et 8°C.
Méthode de détection Primer-probe
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
Capacité multiplex Up to 3-plex
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqPath™
Quantité 1 x 50 mL
Sensibilité Down to 1 copy
Suffisant pour 5 000 réactions (20 μl)
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Détection des micro-organismes par PCR en temps réel (qPCR)
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Type d’échantillon ADN
Volume 1 x 50 ml
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2731177 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA52702
Numéro de lot2820004 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA52702
Numéro de lot2831842 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA52702
Numéro de lot2838383 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitA52702
Numéro de lot2845787 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitA52702
Pour un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix >