Learn More
Acide (+)-tartrique, AR certifié pour l‘analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500g
1kg
87-69-4
C4H6O6
150.086
64207
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
87-69-4
C4H6O6
150.086
64207
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Acide (+)-tartrique, certifié AR pour l‘analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur
pH 1.6
Couleur Blanc
Point de fusion 168°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500g
Poids de la formule 150.09g/mol
Forme physique Solide
Tension de vapeur <0.1mbar at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid