Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide
Code produit. p-200083477 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
1 mg
5 mg
Conditionnement:
0.10mg
1mg
5mg
Code produit. 18620749
Marque: Novus Biologicals™ NBP249886SS
Inducing Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Non-species Specific
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Alias de gène Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa
Quantité 0,1 mg
Catégorie de recherche Autophagy
Tampon de stockage This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC)