Learn More
Acide taurodésoxycholique, sel sodique hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194942
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
L’acide taurodésoxycholique, hydrate de sel de sodium, 97 %, numéro CAS 207737-97-1, également connu sous le nom de taurodésoxylate de sodium, est un conjugué de taurine d’acide biliaire de l’acide désoxycholique et agit comme détergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide taurodésoxycholique, hydrate de sel de sodium, est un acide biliaire dérivé de l’acide désoxycholique
•Il s’agit également d’un acide conjugué d’un taurodésoxycholate avec une activité détergente • Il se forme dans le foie par la conjugaison du désoxycholate à un groupe de taurine, généralement présent sous forme de sel de sodium
Applications
• L’acide taurodésoxycholique, l’hydrate de sel de sodium, a été étudié pour évaluer l’adsorption des acides biliaires et des sels dans les tissus fibreux végétaux
•Il a été utilisé comme détergent anionique important pour la solubilisation des protéines
•Ce composé montre des activités cholagogues et de cholérèse
• Il a également été utilisé pour explorer une méthodologie permettant de déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Couleur Blanc
Note relative au nom 97%
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 521.69
Spectre IR Authentique
Pourcentage de pureté ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Eau 7.0% max. (K.F.)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.