Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de migration TBE (10X)
Code produit. p-7076596
Click to view available options
Quantité:
1 l
2 l
4 l
Conditionnement:
1L
2L
4L
Code produit. 15455089
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62788.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Couramment utilisé dans l’électrophorèse des acides nucléiques. Le tampon TBE est utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et d’agarose. Il convient parfaitement à la séparation de l’ADN et de l’ARN sur des gels à plus long terme, à plus haute tension ou à plus grande intensité. Le TBE est utilisé avec des gels non dénaturants ou dénaturants (7 M urée).
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TBE running buffer (10X)
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TBE running buffer (10X)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid, Glycine,N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate