Learn More
Alfa Aesar™ TBE (TRIS + Borate + EDTA), 10 X
29.94€ - 92.83€
Spécification
Concentration | 10X |
---|---|
Format | Liquide |
Description | Colorless |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15444829
|
Alfa Aesar™
J62449.K7 |
4L |
92.83€
4L |
Expédition estimée 14-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15434829
|
Alfa Aesar™
J62449.K3 |
2L |
51.13€
2L |
En stock, prêt à être expédié : 2 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15424829
|
Alfa Aesar™
J62449.K2 |
1L |
29.94€
1L |
Expédition estimée 26-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10X | |
Liquide | |
Colorless |