missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBL1XR1 Monoclonal Antibody (OTI2A8), TrueMAB™, OriGene
Description
TBL1XR1 Monoclonal antibody specifically detects TBL1XR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | TBL1XR1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2A8 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Expression | CDCA3 |
| Numéro d’ordre du gène | Q99618 |
| Alias de gène | 8030499H02Rik; A630076E03Rik; AW539987; C21; C230089I12Rik; DC42; F-box-like/WD repeat protein TBL1XR1; F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1; FLJ12894; Ira1; MRD41; nuclear receptor co-repressor/HDAC3 complex subunit; nuclear receptor corepressor/HDAC3 complex subunit TBLR1; RGD1560053; TBL1-related protein 1; TBL1XR1; TBLR1; transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1; transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1; transducin beta-like 1X-related protein 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?