missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBL2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16155576
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16155576 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16155576 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00026608B01P.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MELSQMSELMGLSVLLGLLALMATAAVARGWLRAGEERSGRPACQKANGFPPDKSSGSKKQKQYQRIRKEKPQQHNFTHRLLAAALKSHSGNISCMDFSSNGKYLATCADDRTIRIWSTKDFLQREHRSMRANVELDHATLVRFSPDCRAFIVWLANGDTLRVFKMTKREDGGYTFTATPEDFPKKHKAPVIDIGIANTGKFIMTASSDTTVLIWSLKGQVLSTINTNQMNNTHAAVSPCGRFVASCGFTPDVKVWEVCFGKKGEFQEVVRAFELKGHSAAVHSFAFSNDSRRMASVSKDGTWKLWDTDVEYKKKQDPYLLKTGRFEEAAGAAPCRLALSPNAQVLALASGSSIHLYNTRRGEKEECFERVHGECIANLSFDITGRFLASCGDRAVRLFHNTPGHRAMVEEMQGHLKRASNESTRQRLQQQLTQAQETLKSLGALKK

Spécification

Antigène TBL2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression transducin (beta)-like 2
Numéro d’ordre du gène NM_012453.2
Alias de gène DKFZp434N024/MGC134739/WBSCR13/WS-betaTRP
Symboles de gène(s) TBL2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène TBL2 (NP_036585.1, 1 a.a. ∼ 447 a.a) full-length human protein.
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26608
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.