Learn More
TBS, solution 20X, pH 7,4, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15845418 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Carton vertical
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
5L
Code produit. 15845418
Marque: Thermo Scientific J75892.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau TBS
Concentration 20 X
À utiliser avec (application) Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
pH 7.4
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure