Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, 1Solution X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
Description
Réactifs biologie moléculaire
• TBS 1X
• PH 7,4
• Grade biologie moléculaire
• TBS 1X
• PH 7,4
• Grade biologie moléculaire
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tris Buffered Saline |
| Note relative au nom | 1X Solution, pH 7.4 |
| CAS | 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 100 ml |
| DNase | Sans DNase |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction