Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE présentent une consommation d'énergie réduite, une interface à écran tactile simplifiée, quatre capacités et une conception ergonomique.
Marque: Thermo Scientific™ TDE40086LV
Description
Appartenant à la gamme Standard Performance (STP), les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE, pilotés par la technologie H-Drive, comprennent quatre modèles verticaux, afin de maximiser la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml.La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performances
- Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 25 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à ultra-basse température réfrigérants classiques1
- Conçus pour une utilisation quotidienne, rétablissement de la température de l’armoire 20 % plus rapidement après ouverture de la porte.2
- Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur n’a plus à être installé dans le couloir et peut être placé dans le laboratoire
- Conforme aux protocoles de validation ±10°C à -80°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
- Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Solution de surveillance sans fil
Les concentrateurs Thermo Scientific™ DeviceLink™ sont compatibles avec votre congélateur ULT pour une surveillance en temps réel de l’état du système et de la température de l’échantillon.
- Affichez les données critiques sur l’équipement de laboratoire et les notifications d’équipement sur vos applications mobiles et Web.
- Affichage de la température
- Température ambiante
- Notification d’alarme et d’alertes
- Accès aux données partout et à tout moment—les données et les alarmes des équipements de laboratoire surveillés sont stockées en toute sécurité sur le Cloud et envoyées à l’utilisateur par e-mail et par notification sur téléphone portable
- La création de rapports de type tableau de bord rationalisé InstrumentConnect™ réduit le temps consacré à l’interprétation des données
- Contrairement aux méthodes de connectivité traditionnelles, le concentrateur DeviceLink™ fonctionne sur une architecture client-cloud, qui nécessite une assistance informatique minimale
- Il n’est pas nécessaire d’installer des capteurs—le seul plug-in est le port de données de l’équipement pour lire les paramètres directement à partir des capteurs installés en usine
- La sécurité est notre priorité absolue. Nous comprenons que la sécurité des données et des protocoles est essentielle, tant pour votre recherche que pour le processus de publication. Afin d’assurer des niveaux élevés de protection et de sécurité, nous avons créé le Thermo Fisher Cloud sur la plateforme de cloud-informatique de classe mondiale d’Amazon Web Services™ (AWS). Grâce à AWS, toutes vos données sont stockées dans des centres de données AWS hautement sécurisés, gérés par des programmes de conformité et des garanties de vérification
Convivialité
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 5,6 pouces
- Quatre capacités (300, 400, 500 et 600 boîtes de 2 pouces) qui répondent à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
- Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
- Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
- Données internes comparant 11,2 kWh/jour au modèle UXF600 = 14,9 kWh/jour. Données archivées.
- Données de test de congélateur classique basées sur des tests internes à une température ambiante de 20°C ; protocole de validation standard classique de ±10°C.
Prestations de service
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz | |
19,4 pi3 | |
-50°C à -86°C | |
1 | |
Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane soufflée à l’eau (conformité SNAP) | |
3 | |
75 kg | |
Armoire | |
Thermo Scientific | |
Manuel | |
28,3 x 23,1 x 51,2 po (71,9 x 58,8 x 130,1 cm) | |
Oui | |
Compatible Smart-Vue | |
UE | |
230 V, 50 Hz | |
Éconergétique | |
Compresseur H-Drive | |
687 lb | |
595 lb | |
Boîtes de 2 po (400) |
Congélateur ultra-basse température, vertical | |
549 L | |
1 (extérieur), 4 (intérieur) | |
4 | |
Acier inoxydable | |
165 lb | |
CE, FDA classe II | |
Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
38,5 x 28,3 x 78 po (97,7 x 71,9 x 198,1 cm) | |
Alarme, enregistreur | |
Surveillance externe / compatibilité Cloud ; 4 à 20 mA, RS485, contacts secs | |
5,3 / 10 A | |
230 V | |
50 Hz | |
40 000 x 2ml | |
Mélange R290 (1er étage), R170 + R290 (2e étage) | |
312 kg | |
270 kg | |
8 |
1. Les données sont représentatives des performances et ne constituent pas des spécifications de produits publiées. Les résultats ne doivent pas être référencés lors du développement de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique du client.
2. Les performances du congélateur varient en fonction du volume du produit client, du format de stockage, des conditions de fonctionnement, de la méthodologie de test et de la maintenance recommandée
3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions dans cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations contenues dans le présent document.