Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE présentent une consommation d'énergie réduite, une interface à écran tactile simplifiée, quatre capacités et une conception ergonomique.
Marque:  Thermo Scientific™ TDE30086LV
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 17254034
  • 15199.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2023
Description
Appartenant à la gamme Standard Performance (STP), les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE, pilotés par la technologie H-Drive, comprennent quatre modèles verticaux, afin de maximiser la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml.La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performance
  • Piloté par notre nouvelle interface utilisateur H-DRIVE (Hydrocarbone technology), ce système permet d’économiser 25% d’énergie et de dégagement calorifique en comparaison avec les congélateurs -86°C conventionnels. 1
  • Développé pour un usage routinier, le retour en température après une ouverture de porte est 20% plus rapide.2 
  • Un niveau sonore « discret » en dessous de 53dBA permettant d’installer ce congélateur directement dans un laboratoire et/ou pièce avec du personnel.
  • Conforme aux protocoles de validation à +/-10°C pour une température de -80°C avec une stabilité équilibrée
  • Les gaz naturel réfrigérants hydrocarbures (HC) reduisent les contraintes de fonctionnement du groupe froid, offrant une fiabilité exceptionnelle et rassurent les utlisateurs quant à la protection de leur échantillons
Simple d’utilisation 
  • Le H-drive Information Center (HiC) combine : facilité de lecture de la température et simplicité des boutons capacitifs sur un écran de 5,6 pouces
  • 4 capacités en cryoboites de hauteur de 5cm  (300, 400, 500, 600) répondant aux différents besoins des laboratoires, ainsi que les contraintes de place au sol.
  • Tous les modèles proposent 4 portillons internes permettant un accès simplifié aux échantillons, et réduisant leur exposition à la température ambiante de la pièce.
  • Amélioration de l’ergonomie générale grâce une nouvelle poignée, contraste élevé de l’écran de fonctionnement et une facilité d’accès aux étagères de stockage
  • Compatible avec la plupart des systèmes de rangement incluant la large gamme de racks Thermo Scientific™ pour les cryoboites, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™  tubes.
  • Les caractéristiques de sécurité incluent le paramétrage d’alarmes et système de verrouillage des portes
Développement durable
  • Fabriqué dans une usine labellisé « zéro déchets », ou tout est recyclé, et rien n’est jeté
  • Réduction des couts de la consommation des climatiseurs dus à la réduction du dégagement calorifique
  • Gaz naturels réfrigérants (HC) et les panneaux d’isolation en mousse expansés à l’eau permet d’être en conformité avec les nouvelles politiques environnementales américaines (SNAP) et européennes (F-GAS), ainsi qu’aux autres normes attenantes au développement durable.
Notes : 
1. Données internes de comparaison : 11,2 kWh/jour pour un TDE60086V contre 14,9 kWh/jour pour un UXF600. Données disponible sur les fiches techniques des appareils
2.  Ces données (classiques) font suite à des tests internes réalisés à une température ambiante de 20°C. Protocole standard de validation a +/-10°C  
Prestations de service
Warranty varies by country, please contact us for details
Spécification
Spécification
Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE, capacité de 300 boîtes, 230 V, 50 Hz
14,9 pi3
-50°C à -86°C
1
Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane soufflée à l’eau (conformité SNAP)
3
57 kg
Boîtes de 2 po (300)
Armoire
Thermo Scientific
Manuel
28,3 x 17,8 x 51,2 po (71,9 x 45,2 x 130,1 cm)
Oui
Compatible Smart-Vue
Européenne
230 V, 50 Hz
Éconergétique
Compresseur H-Drive
712 lb
622 lb
Congélateur ultra-basse température, vertical
422 L
1 (extérieur), 4 (intérieur)
4
Stainless Steel
125 lb
6
FDA classe II
Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
38,5 x 23 x 78 po (97,7 x 58,4 x 198,1 cm)
Alarme, enregistreur
Surveillance externe / compatibilité Cloud ; 4 à 20 mA, RS485, contacts secs
5,9/10 A
230 V
50 Hz
30 000 x 2ml
Mélange R290 (1er étage), R170 + R290 (2e étage)
323 kg
282 kg