Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 10X, pH 7,6, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Code produit. 10153393
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 10153393
Marque: Fisher BioReagents BP2475100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
Tris–EDTA (TE) est utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Note relative au nom pH 7.6
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 7.4 to 8.1
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré à l’aide5 d’un filtre de -microns et autoclavé.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Synonyme TE
Qualité Biologie moléculaire