missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEAD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16860124 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16860124 150 μL 150µL
16870124 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16860124 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 124181AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene product is a member of the transcriptional enhancer factor (TEF) family of transcription factors, which contain the TEA/ATTS DNA-binding domain. It is preferentially expressed in the skeletal muscle, and binds to the M-CAT regulatory element found in promoters of muscle-specific genes to direct their gene expression. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms, some of which are translated through the use of a non-AUG (UUG) initiation codon, have been described for this gene.

Spécification

Antigène TEAD4
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.17 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression TEAD4
Numéro d’ordre du gène Q15561, Q62296
Alias de gène EFTR 2, hRTEF 1B, RTEF1, TCF13L1, TEA domain family member 4, TEAD 4, TEAD4, TEF 3, TEF3, TEFR 1, Transcription factor 13 like 1, Transcription factor RTEF 1
Symboles de gène(s) TEAD4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TEAD4 Fusion Protein Ag3059
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 21679, 683522, 7004
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.