Learn More
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Code produit. 17862164
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7, S
7.5/8, M
8.5/9, L
9.5/10, XL
10.5/11, 2XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. Dimensions unitSize
17862164 7.5/8, M 100 pièces
17822174 6.5/7, S 100 pièces
17862174 8.5/9, L 100 pièces
17852174 9.5/10, XL 100 pièces
17882174 10.5/11, 2XL 100 pièces
5 options
Code produit. 17862164
Marque: Skytec SKYTEAL2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, nitrile single use disposable glove. Extremely strong and offers greater chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables.
  • 100% premium quality nitrile, thickness 0.12 mm
  • Resistant to oils, acids and many chemicals
  • Up to four times the puncture resistance of latex
  • Powder-free, non-sterile
  • Lightweight and comfortable with a ‘second skin’ feel
  • Food safe
  • Category III, EN374 and EN455 approved
  • AQL 1.5
  • Latex free
  • Thickness 0.12 mm (6 g)
Spécification
Certifications/Conformité CAT III
Certifications / conformité (Europe) EN374
Chlorinated Oui
Applications Soins de santé, Industrial
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Dimensions 7.5/8, M
Épaisseur (impériale) 5 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Quantité 100 Pk.
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 240 mm