Learn More
RETSCH Bols de broyage en téflon
Marque:  RETSCH 02.462.0051
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 10054290
  • 292.56€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
Spécification
Grinding Jar
Pour MM 200
Teflon
25 ml
20 mm